Läs mer
Sulfamic Acid, 99.0%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10040450 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10040450 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10040450 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8640/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 5329-14-6
Smältpunkt 200°C
Färg White
pH 1.2
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel H3NO3S
MDL-nummer 11603
Kvantitet 500 g
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
InChI-nyckel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER NS(=O)(=O)O
IUPAC-namn sulfamic acid
Molekylvikt (g/mol) 97.088
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Formel vikt 97.09g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.