Läs mer
Sulfamsyra, ≥99,5 % (alkalimetrisk), Solstice
Beskrivning
- Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratoriereagenser och kemikalier för analytiska och kemiska laboratorier: Lösningsmedel ACS – för specifik användning (HPLC), ACS allmännyttiga, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar. Oorganiska ämnen – Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive eteriska syror och baser, salter, metaller och grundämnen samt reagenser för kemiska reaktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamic acid |
| Namnnotering | ≥99,5% (alkalimetrisk) |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Förpackning | Pappers- / plastpåse |
| Rester efter antändning | ≤0.02% |
| Anteckningar om analysprocent | Alkalimetrisk |
| Kvantitet | 25 kg |
| Linjär formel | NH2SO3H |
| UN-nummer | UN2967 |
| Formel vikt | 97.09 |
| Visa mer |