Läs mer
Sulfaminsyra, 99+%, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11426651 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426651 100 g 100g
11436651 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426651 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219486080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    1156.74 SEK / 100g
    Save 58.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 5329-14-6
Molekylformel H3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 97.088
InChI-nyckel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-namn sulfaminsyra
LEDER NS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamic Acid
Analysprocentintervall 99+%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 97.09
Kvalitet ACS-reagens