Läs mer
Sulfamic Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Produktkod. 31749934
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Natural Poly Bottle
White Poly Wide Mouth Bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31749934 100 g White Poly Wide Mouth Bottle
31749308 500 g White Poly Wide Mouth Bottle
31750644 2.5 kg Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31749934 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RDCS1100100B1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 5329-14-6
Molekylformel H3NO3S
InChI-nyckel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-namn sulfamic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamic Acid
Färg White
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Tungmetaller (som Pb) max. 0.001%
Förpackning White Poly Wide Mouth Bottle
Rester efter antändning max. 0.01%
Kvantitet 100 g
Fysisk form Crystals
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
LEDER NS(=O)(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 97.088
Procent renhet 99.3 to 100.3%
Kvalitet ACS