Läs mer
Sulfamsyra, ACS-reagenskvalitet, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamic Acid |
| Färg | White |
| CAS Min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tungmetaller (som Pb) | Max. 0,001 % |
| Förpackning | White Poly Wide Mouth Bottle |
| Rester efter antändning | Max. 0,01 % |
| Kvantitet | 500 g |
| Fysisk form | Crystals |
| Synonym | amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid |
| Visa mer |