Läs mer
Sulfamsyra, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10655312 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10655312 500 g Pulverburk av plast 500g
1 options
Produktkod. 10655312 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8641/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1201.82 SEK / 500g
    Save 383.18 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
500g, pulverburk av plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 5329-14-6
Smältpunkt 200 °C
Färg Vitt
pH 1.2
Förpackning Pulverburk av plast
Molekylformel H3NO3S
MDL-nummer 11603
Kvantitet 500 g
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
InChI-nyckel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER NS(=O)(=O)O
IUPAC-namn sulfaminsyra
Molekylvikt (g/mol) 97.088
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Formel vikt 97,09 g/mol
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.