Learn More
Sulfamid, 98+%
Product Code. 10328340 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
10328340 25 g 25g
10183830 5 g 5g
11974391 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10328340 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 199020250
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 7803-58-9 | H4N2O2S | 96,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7803-58-9
Molekylformel H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 96.10
MDL-nummer MFCD00011606
InChI-nyckel NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
PubChem CID 82267
ChEBI CHEBI:29368
IUPAC-namn sulfamoylamin
LEDER NS(N)(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sulfamide
Smältpunkt 87,0 °C till 91,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.6100g/mL, 1.61
pH 5,0 till 7,0 (10 % vattenlösning)
Elementaranalys 98,0 % min.
Förlust vid torkning 0,5 % (50 °C, 2 timmar) (vakuum) max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NSO2NH2
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,9054
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i aceton, het alkohol
Formel vikt 96.11
Procent renhet 98+%
Relaterade ämnen (TLC) Klarar testet
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfamide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.