Läs mer
Sulfamid, 99 %
Produktkod. 11442968
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442968 50 g 50g
11422968 2.5 g 2.5g
11432968 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18680.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 7803-58-9 | H4N2O2S | 96,10 g/mol
Det används som en kolsyraanhydrashämmare. Det används ofta som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en kolsyraanhydrashämmare. Det används ofta som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten, varm alkohol, aceton. Sparsamt löslig i kall
alkohol
Noter
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fuktighet. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7803-58-9
Molekylformel H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 96.10
MDL-nummer MFCD00011606
InChI-nyckel NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
PubChem CID 82267
ChEBI CHEBI:29368
LEDER NS(N)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamide
Smältpunkt 91 °C till 92 °C
Densitet 1.61
Kvantitet 50 g
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,8922
Löslighetsinformation Löslig i vatten, het alkohol, aceton; Sparsamt löslig i kall alkohol
IUPAC-namn sulfamid
Formel vikt 96.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.