Läs mer
Sulfamid, TRC
Produktkod. 30411552
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411552 1 g
30422081 100 mg
30411577 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30411552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6990791G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7803-58-9
Molekylformel H4 N2 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 96.11
Synonym Sulfamide, Imidosulfamic acid, NSC 252, Sulfamamide, Sulfonyl diamide, Sulfuric diamide, Sulfuryl amide, Sulfuryl diamide, Sulphamide
IUPAC-namn Sulfamid
LEDER NS(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
Formel vikt 95.9993