Läs mer
Sulfamonometoxin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309854
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309854 1 ml
1 options
Produktkod. 30309854 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16998175AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamonomethoxine
CAS 1220-83-3
Analyt- eller komponentnamn Sulfamonomethoxine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N4 O3 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
LEDER COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
IUPAC-namn 4-amino-N-(6-metoxypyrimidin-4-yl)bensensulfonamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 280.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 280,063 g/mol