Läs mer
Sulfamonometoxin, 98 %
Produktkod. 15478199
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478199 250 mg 250mg
15468199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66733.MD
 Begränsad artikel
I lager
Långverkande sulfonamid antibakteriellt ämne. Det används för att studera nedbrytning av Fe3O4-magnetiska nanopartiklar. Det används i blodkinetiska studier och används för att studera kapselbildning av Bordetella bronchiseptica. | CAS: 1220-83-3 | C11H12N4O3S | 280,302 g/mol
Sulfamonometoxin är ett långverkande antibakteriellt substantibakteriellt substantiellt substans för sulfonamid. Det används för att studera nedbrytning av Fe3O4-magnetiska nanopartiklar. Det används i blodkinetiska studier och används för att studera kapselbildning av Bordetella-bronchiseptica.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1220-83-3
Molekylformel C11H12N4O3S
Molekylvikt (g/mol) 280.302
MDL-nummer MFCD00063466
InChI-nyckel WMPXPUYPYQKQCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamonomethoxine, sulfamonomethoxin, daimeton, sulfamonometoxina, sulfamonomethoxinum, 4-amino-n-6-methoxypyrimidin-4-yl benzenesulfonamide, 4-amino-n-6-methoxy-4-pyrimidinyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-amino-n-6-methoxy-4-pyrimidinyl, n1-6-methoxy-4-pyrimidinyl sulfanilamide, sulfamonomethoxinum inn-latin
PubChem CID 5332
ChEBI CHEBI:32164
IUPAC-namn 4-amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide
LEDER COC1=NC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamonomethoxine
Smältpunkt 203 °C till 206 °C
Kokpunkt 513 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 mg
Beilstein 621128
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 10 mg/ml vid uppvärmning. Löslig även i etanol eller metanol
Formel vikt 280.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning