Läs mer
Sulfamonomethoxine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamonomethoxine-d3 |
| CAS | 2704162-84-3 |
| Molekylformel | C11 D3 H9 N4 O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Sulfamonomethoxine D3 (Methoxy D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-[6-(trideuteriomethoxy)pyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.322 |
| Formel vikt | 283.082 |