Läs mer
Sulfamonometoxin, Mikromol™
Produktkod. 17963956
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17963956 250 mg
1 options
Produktkod. 17963956 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3454.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Sulfamonometoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamonomethoxine
CAS 1220-83-3
Analyt- eller komponentnamn Sulfamonomethoxine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
LEDER COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
IUPAC-namn 4-amino-N-(6-metoxypyrimidin-4-yl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 280.3
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 280,063 g/mol