Läs mer
Sulfamonomethoxine Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamonomethoxine sodium |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N4O3S.Na/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1 |
| Formel vikt | 302.045 |
| Procent renhet | >95% |