Läs mer
Sulfamoxol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314701
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314701 1 ml
1 options
Produktkod. 30314701 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16998200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamoxol
CAS 729-99-7
Analyt- eller komponentnamn Sulfamoxol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H13 N3 O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(4,5-dimethyl-2-oxazolyl)-, Sulfanilamide, N1-(4,5-dimethyl-2-oxazolyl)- (6CI,8CI), 2-(p-Aminobenzolsulfonamido)-4,5-dimethyloxazole, 2-Sulfanilamido-4,5-dimethyloxazole, Justamil, N1-(4,5-Dimethyl-2-oxazolyl)sulfanilamide, NSC 683535, N'-(4,5-Dimethyl-2-oxazolyl)sulfanilamide, Oxasulfa, Sulfabutin, Sulfadimethyloxazole, Sulfamoxole, Sulfamoxolum, Sulfano, Sulfavigor, Sulfmidil, Sulfono, Sulfune, Sulfuno, Tardamid, Tardamide
InChI formel InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)17-11(13-7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
LEDER Cc1oc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1C
IUPAC-namn 4-amino-N-(4,5-dimethyl-1,3-oxazol-2-yl)benzenesulfonamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 267.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 267.0678 g/mol