Läs mer
Sulfamoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamoyl chloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/ClH2NO2S/c1-5(2,3)4/h(H2,2,3,4) |
| Formel vikt | 114.9495 |