Läs mer
Sulfanilamid, 100,26 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473361 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473361 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11473361 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210298890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2015.00 SEK
    1916.23 SEK / 500g
    Save 98.77 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Färg Vitt
Densitet 1.08g/mL
Analysprocentintervall 1.0026
Molekylformel C6H8N2O2S
Kvantitet 500 g
Synonym sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
InChI-nyckel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-aminobensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Formel vikt 172.2
Fysisk form Kristallint pulver