Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamid 98%
Produktkod. 10091350 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10091350
Brand: Thermo Scientific Chemicals 132855000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Sulfanilamid, CAS # 63-74-1, är en organisk svavelförening som uppvisar antibakteriella aktiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Sulfanilamid är en organisk svavelförening med antibakteriella egenskaper som strukturellt liknar p-aminobensoesyran (PABA)
  • Det har också en konkurrenskraftig hämmande förmåga mot dihydropteroatsyntetaser som blockerar syntesen av folsyra
  • Sulfanilamid konkurrerar med PABA om det bakteriella enzymet dihydropteroatsyntas som förhindrar inkorporeringen av PABA i dihydrofolsyra, en omedelbar föregångare till folsyra. Detta kulminerar i inhiberingen av den bakteriella folsyrasyntesen och även de novo-syntesen av puriner och pyrimidiner, vilket resulterar i celltillväxtstopp och celldöd.
Användningsområden
  • Denna förening visar antibakteriell aktivitet mot olika arter, inklusive gram-positiva, gram-negativa och klamydia
  • I kemiska reaktioner kan denna förening fungera som en mellanprodukt för framställning av 2,6-disubstituerade aniliner genom elektrofil substitution
  • Sulfanilamid uppvisar hämmande aktivitet mot enzymet kolsyraanhydras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-74-1
Molekylformel C6H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 172.202
MDL-nummer MFCD00007939
InChI-nyckel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Aminobenzenesulfonamide
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
IUPAC-namn 4-aminobensensulfonamid
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfanilamide
Typ Sulfanilamide
Namnnotering 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Smältpunkt 163.0°C to 167.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C)
Förpackning Plastflaska
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel 4-(H2N)C6H4SO2NH2
Beilstein 14, 698
Merck Index 15, 9057
Löslighetsinformation Solubility in water: 7.5g/L (20°C).
Formel vikt 172.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfanilamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.