Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamid 98%
Produktkod. 10215190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10215190 100 g 100g
10091350 500 g 500g
10503674 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10215190 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 132851000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.11 SEK
    699.65 SEK / 100g
    Save 110.46 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Sulfanilamid, CAS # 63-74-1, är en organisk svavelförening som uppvisar antibakteriella aktiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Sulfanilamid är en organisk svavelförening med antibakteriella egenskaper som strukturellt liknar p-aminobensoesyran (PABA)
  • Det har också en konkurrenskraftig hämmande förmåga mot dihydropteroatsyntetaser som blockerar syntesen av folsyra
  • Sulfanilamid konkurrerar med PABA om det bakteriella enzymet dihydropteroatsyntas som förhindrar inkorporeringen av PABA i dihydrofolsyra, en omedelbar föregångare till folsyra. Detta kulminerar i inhiberingen av den bakteriella folsyrasyntesen och även de novo-syntesen av puriner och pyrimidiner, vilket resulterar i celltillväxtstopp och celldöd.
Användningsområden
  • Denna förening visar antibakteriell aktivitet mot olika arter, inklusive gram-positiva, gram-negativa och klamydia
  • I kemiska reaktioner kan denna förening fungera som en mellanprodukt för framställning av 2,6-disubstituerade aniliner genom elektrofil substitution
  • Sulfanilamid uppvisar hämmande aktivitet mot enzymet kolsyraanhydras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-74-1
Molekylformel C6H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 172.202
MDL-nummer MFCD00007939
InChI-nyckel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Aminobenzenesulfonamide
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
IUPAC-namn 4-aminobensensulfonamid
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfanilamide
Typ Sulfanilamid
Namnnotering 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Smältpunkt 163 °C till 167 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 0,5 % max. (1 g, 105 °C)
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel 4-(H2N)C6H4SO2NH2
Beilstein 14, 698
Merck Index 15, 9057
Formel vikt 172.2
Procent renhet ≥97.5%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfanilamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.