Läs mer
Sulfanilamid, 98 %
Beskrivning
Sulfonamid antibakteriell Sulfanilamid är ett antibakteriellt medel och används vid behandling av vaginal svampinfektion. Det är en kompetitiv hämmare av dihydropteroatsyntestas för att blockera syntesen av folsyra. Den fungerar som en mellanprodukt för framställning av 2,6-disubstituerade aniliner genom elektrofil substitution följt av avlägsnande av den sulfonamidblockerande gruppen genom desulfonering med svavelsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Sulfonamid antibakteriell Sulfanilamid är en antibakteriell och används vid behandling av vaginal svampinfektion. Det är en kompetitiv hämmare av dihydropteroatsyntestas för att blockera syntesen av folsyra. Den fungerar som en mellanprodukt för framställning av 2,6-disubstituerade aniliner genom elektrofil substitution följt av avlägsnande av den sulfonamidblockerande gruppen genom desulfonering med svavelsyra.
Löslighet
Löslig i vatten, aceton, etanol, glycerol, propylenglykol och saltsyra. Olösligt i kloroform, eter, bensen och petroleumeter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfanilamide |
| Smältpunkt | 163 °C till 168 °C |
| Densitet | 1.08 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 511852 |
| Merck Index | 14,8925 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, aceton, etanol, glycerol, propylenglykol och saltsyra. Olöslig i kloroform, eter, bensen och petroleumeter. |
| Formel vikt | 172.21 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- Sulphanilamide, 98%
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: sulphonamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.