Läs mer
Sulfanilamid, 98 %
Produktkod. 11479893
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479893 500 g 500g
11469893 100 g 100g
11489893 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479893 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13001.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172,202 g/mol
Sulfonamid antibakteriell Sulfanilamid är ett antibakteriellt medel och används vid behandling av vaginal svampinfektion. Det är en kompetitiv hämmare av dihydropteroatsyntestas för att blockera syntesen av folsyra. Den fungerar som en mellanprodukt för framställning av 2,6-disubstituerade aniliner genom elektrofil substitution följt av avlägsnande av den sulfonamidblockerande gruppen genom desulfonering med svavelsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Sulfonamid antibakteriell Sulfanilamid är en antibakteriell och används vid behandling av vaginal svampinfektion. Det är en kompetitiv hämmare av dihydropteroatsyntestas för att blockera syntesen av folsyra. Den fungerar som en mellanprodukt för framställning av 2,6-disubstituerade aniliner genom elektrofil substitution följt av avlägsnande av den sulfonamidblockerande gruppen genom desulfonering med svavelsyra.
Löslighet
Löslig i vatten, aceton, etanol, glycerol, propylenglykol och saltsyra. Olösligt i kloroform, eter, bensen och petroleumeter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-74-1
Molekylformel C6H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 172.202
MDL-nummer MFCD00007939
InChI-nyckel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
IUPAC-namn 4-aminobensensulfonamid
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfanilamide
Smältpunkt 163 °C till 168 °C
Densitet 1.08
Kvantitet 500 g
Beilstein 511852
Merck Index 14,8925
Löslighetsinformation Löslig i vatten, aceton, etanol, glycerol, propylenglykol och saltsyra. Olöslig i kloroform, eter, bensen och petroleumeter.
Formel vikt 172.21
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfanilamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfonamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.