Läs mer
Sulfanilamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489893
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11489893
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13001.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Sulfonamid antibakteriell Sulfanilamid är ett antibakteriellt medel och används vid behandling av vaginal svampinfektion. Det är en kompetitiv hämmare av dihydropteroatsyntestas för att blockera syntesen av folsyra. Den fungerar som en mellanprodukt för framställning av 2,6-disubstituerade aniliner genom elektrofil substitution följt av avlägsnande av den sulfonamidblockerande gruppen genom desulfonering med svavelsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Sulfonamid antibakteriell Sulfanilamid är en antibakteriell och används vid behandling av vaginal svampinfektion. Det är en kompetitiv hämmare av dihydropteroatsyntestas för att blockera syntesen av folsyra. Den fungerar som en mellanprodukt för framställning av 2,6-disubstituerade aniliner genom elektrofil substitution följt av avlägsnande av den sulfonamidblockerande gruppen genom desulfonering med svavelsyra.
Löslighet
Löslig i vatten, aceton, etanol, glycerol, propylenglykol och saltsyra. Olösligt i kloroform, eter, bensen och petroleumeter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-74-1
Molekylformel C6H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 172.202
MDL-nummer MFCD00007939
InChI-nyckel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
IUPAC-namn 4-aminobensensulfonamid
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfanilamide
Smältpunkt 163°C to 168°C
Densitet 1.08
Kvantitet 2500 g
Beilstein 511852
Merck Index 14,8925
Löslighetsinformation Soluble in water,acetone,ethanol,glycerol,propylene glycol and hydrochloric acid. Insoluble in chloroform,ether,benzene and petroleum ether.
Formel vikt 172.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.