missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfanilamide-d4 (ring-d4), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfanilamide-d4 (ring-d4) |
| CAS | 77435-46-2 |
| Molekylformel | C6 D4 H4 N2 O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-aminobenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.2296 |
| Formel vikt | 176.0558 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?