missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfanilamide-d4 (ring-d4), TRC

Produktkod. 30425122
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425122 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30425122 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68910110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfanilamide-d4 (ring-d4)
CAS 77435-46-2
Molekylformel C6 D4 H4 N2 O2 S
Kvantitet 10 mg
Synonym Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-aminobenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 176.2296
Formel vikt 176.0558
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.