Läs mer
Sulfanilamide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10733811 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10733811 250 g 250g
1 options
Produktkod. 10733811 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8660/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
250g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Solid
CAS 63-74-1
pH 5.8 to 6.1
Smältpunkt 163°C
Förpackning Plastic Powder Jar
Färg White
Kvantitet 250 g
Molekylformel C6H8N2O2S
MDL-nummer 7939
InChI-nyckel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-aminobenzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Formel vikt 172.2g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfanilamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.