Läs mer
Sulfanilamide, MedChemExpress
Produktkod. 16488428
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488428 10 g
16400848 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16488428 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0242
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.
Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H8N2O2S
Kvantitet 10 g
Synonym Sulphanilamide
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (580.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (58.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 172.2
Formel vikt 172.2
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation