Läs mer
Sulfanilamid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11463361 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463361 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11463361 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210298880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    537.47 SEK / 100g
    Save 27.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Används som antibakteriellt medel och för att behandla vaginal svampinfektion. Sulfanilamid, MP Biomedicals är ett sulfonamidantibiotikum som blockerar syntesen av folsyra genom att hämma enzymet dihydropteroatsyntas. Effektiv mot gramnegativa bakterier
Sulfanilamid är en molekyl som innehåller den funktionella sulfonamidgruppen bunden till en anilin. Som ett sulfonamidantibiotikum fungerar det genom att konkurrerande hämma enzymatiska reaktioner (dvs. fungerar som en substratanalog) som involverar para-aminobensoesyra (PABA). PABA behövs i enzymatiska reaktioner som producerar folsyra, som fungerar som ett koenzym vid syntesen av aminosyror. Genom att hämma dihydropteroatsyntas blockerar det syntesen av folsyra.
Specifikationer
CAS 63-74-1
Abs. λ max (vatten): 255 –259 nm
Smältpunkt 160 °C till 170 °C
Densitet 1,08 g/ml (bokstavligen)
Molekylformel C6H8N2O2S
Kvantitet 100 g
Synonym sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
Löslighetsinformation Löslig i 1g löses upp i 37 ml alkohol, 5 ml aceton; Glycerol, eter, bensen, petroleumeter.
InChI-nyckel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-aminobensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Formel vikt 172.2
Fysisk form Pulver