Läs mer
Sulfanilsyra, 98+%
Produktkod. 11472498
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472498 250 g 250g
11462498 1000 g 1000g
11482498 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15825.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Reagens för upptäckt av histidin. Intermediär för färgämnen och läkemedel | CAS: 121-57-3 | C6H7NO3S | 173,186 g/mol
Reagens för detektion av histidin; mellanprodukt för färgämnen och läkemedel Sulfanilsyra används som reagens för kromatografisk detektering av histidin. Det används också som en kemisk mellanprodukt i organisk syntes. Det används i kvantitativ analys av nitrat- och nitritjoner. Det spelar en viktig roll vid tillverkning av azofärgämnen och vid syntes av sulfadroger. Det används som dopningsmedel för kemisk syntes av polyanilin. Det används för att framställa 2,4-diamino-6-p-sulfoanilinopyrimidin genom att reagera med 6-klor-pyrimidin-2,4-diamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reagens för detektion av histidin; mellanprodukt för färgämnen och läkemedel Sulfanilsyra används som reagens för kromatografisk detektering av histidin. Det används också som en kemisk mellanprodukt i organisk syntes. Det används i kvantitativ analys av nitrat- och nitritjoner. Det spelar en viktig roll vid tillverkning av azofärgämnen och vid syntes av sulfadroger. Det används som dopningsmedel för kemisk syntes av polyanilin. Det används för att framställa 2,4-diamino-6-p-sulfoanilinopyrimidin genom att reagera med 6-klor-pyrimidin-2,4-diamin.
Löslighet
Något löslig i vatten. Olösligt i etanol, eter, kaustiksoda och natriumkarbonat.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-57-3
Molekylformel C6H7NO3S
Molekylvikt (g/mol) 173.186
MDL-nummer MFCD00007886
InChI-nyckel HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
IUPAC-namn 4-aminobensensulfonsyra
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfanilic Acid
Smältpunkt ∽365 °C
Densitet 1.485
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 250 g
Beilstein 908765
Merck Index 14,8926
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Olöslig i etanol, eter, kaustiksoda och natriumkarbonat.
Formel vikt 173.19
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfanilic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfanilic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.