Läs mer
Sulfanilic Acid, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10439380 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10439380 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10439380 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8680/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 121-57-3
Smältpunkt 365°C
Färg Blue
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C6H7NO3S
MDL-nummer 7886
Kvantitet 500 g
Synonym sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
InChI-nyckel HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 4-aminobenzenesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 173.186
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
Formel vikt 173.19g/mol
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfanilic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.