Läs mer
Sulfanilsyra, ACS, 98,0–102,0 %
Beskrivning
Sulfanilsyra används som reagens för kromatografisk detektering av histidin. Det används också som en kemisk mellanprodukt i organisk syntes. Det används i kvantitativ analys av nitrat- och nitritjoner. Det spelar en viktig roll vid tillverkning av azofärgämnen och vid syntes av sulfadroger. Det används som dopningsmedel för kemisk syntes av polyanilin. Det används för att framställa 2,4-diamino-6-p-sulfoanilinopyrimidin genom att reagera med 6-klor-pyrimidin-2,4-diamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfanilic acid |
| Smältpunkt | ∼365 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 908765 |
| Merck Index | 14,8926 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. Olöslig i etanol, eter, kaustiksoda och natriumkarbonat. |
| Formel vikt | 173.19 |
| Procent renhet | 98,0 till 102,0 % |
| Kvalitet | ACS |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.