Läs mer
Sulfanilic acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfanilic acid |
| CAS | 121-57-3 |
| Smältpunkt | 288°C (decomposes) |
| Densitet | 1.485 g/cm³ at 25°C |
| Kvantitet | 50 kg |
| Synonym | Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid, Sulfanilic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.19 |
| Kvalitet | Not Available |