Läs mer
Sulfanilic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15846760
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15846760 100 g 100g
15841811 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15846760 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8223380100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-57-3
Specifikationer
Smältpunkt 288°C (decomposes)
Densitet 1.485 g/cm3 at 25°C
MDL-nummer MFCD00007886
Kvantitet 100 g
Synonym Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid, Sulfanilic acid
Molekylvikt (g/mol) 173.19