Läs mer
Sulfanilic Acid Standard, For Elementary Analysis, MilliporeSigma™
Produktkod. 15853930
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15853930 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15853930 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1006840005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfanilic Acid Standard
CAS 121-57-3
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H7NO3S
Kvantitet 5 g
Synonym sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
InChI-nyckel HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 4-aminobenzenesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 173.186
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
Formel vikt 173.18. (molar mass)
Fysisk form Solid