Läs mer
Sulfanilsyra, TRC
Produktkod. 17971555
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971555 50 g
17943375 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971555 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68909550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-57-3
Molekylformel C6 H7 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 173.19
Synonym 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulfanilic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Mesalazine Imp. O (EP)
IUPAC-namn 4-aminobensensulfonsyra
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sulfanilic Acid
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Formel vikt 173.0147