missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfanitran-d4 (Major) (>85%), TRC

Produktkod. 30413230
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30413230 25 mg -
30427883 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30413230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68904225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1794753-46-0
Molekylformel C14H9D4N3O5S
Molekylvikt (g/mol) 339.36
Synonym 4'-[(p-Nitrophenyl)sulfamoyl]acetanilide-d4, N4-Acetyl-4'-nitrosulfanilanilide-d4, N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)sulfanilamide-d4, N4-Acetyl-N1-(p-nitrophenyl)sulfanilamide-d4, NSC 217299-d4, NSC 77120-d4
LEDER O=S(C1=C([2H])C([2H])=C(NC(C)=O)C([2H])=C1[2H])(NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfanitran-d4
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18)/i4D,5D,8D,9D
Formel vikt 339.0827
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.