missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfanitran-d4 (Major) (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfanitran-d4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18)/i4D,5D,8D,9D |
| Formel vikt | 339.0827 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?