Läs mer
Sulfanitran, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438536
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
16438536 100 mg
16462226 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16438536 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0947
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Sulfanitran is an antibacterial and anticoccidial agent used in poultry feeds. Sulfanitran also is a multidrug resistance protein 2 (MRP2) stimulator that can increase the affinity of MRP2 for estradiol-17-β-D-glucuronide (E217βG).
Sulfanitran is an antibacterial and anticoccidial agent used in poultry feeds. Sulfanitran also is a multidrug resistance protein 2 (MRP2) stimulator that can increase the affinity of MRP2 for estradiol-17-β-D-glucuronide (E217βG).
Specifica
Kemiskt namn eller material Sulfanitran
Fysisk form Powder
CAS 122-16-7
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H13N3O5S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 22 mg/mL (65.61 mM)
LEDER CC(NC1=CC=C(S(=O)(NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=O)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 335.34
Formel vikt 335.34
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.