missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfaperin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30315425
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315425 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315425 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17000070AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfaperin
CAS 599-88-2
Analyt- eller komponentnamn Sulfaperin
Frakt skick +20°C
Molekylformel C11 H12 N4 O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5-methyl-2-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Amino-N-(5-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 2-Sulfanilamido-5-methylpyrimidine, 5-Methyl-2-sulanilamidopyrimidine, 5-Methylsulfadiazine, Anastaf, Archisulfa, Avissul, BT 325, Chemiopen, Demosulfan, Isosulfamerazine, N1-(5-Methyl-2-pyrimidinyl)sulfanilamide, Orosulfan, Pallidin, Pallidin (pharmaceutical), Panafil, Rexulfa, Risulfasens, Sintosulfa, Sulfaperin, Sulfaperine, Sulfatreis
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-13-11(14-7-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
LEDER Cc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
IUPAC-namn 4-amino-N-(5-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 264.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 264.0681 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.