Läs mer
Sulfaphenazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309813
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309813 1 ml
1 options
Produktkod. 30309813 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17000080AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfaphenazole
CAS 526-08-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfaphenazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H14 N4 O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-, Sulfanilamide, N1-(1-phenylpyrazol-5-yl)- (8CI), 1-Phenyl-5-sulfanilamidopyrazole, 2-Phenyl-3-sulfanilamidopyrazole, 3-(p-Aminobenzenesulfonamido)-2-phenylpyrazole, 5-Sulfanilamido-1-phenylpyrazole, Depocid, Depotsulfonamide, Eftolon, Firmazolo, Inamil, Isarol, Isarol V, Merian, Microtan pirazolo, N1-(1-Phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamide, Orisul, Orisulf, Paidazolo, Plisulfan, Raziosulfa, Sulfabid, Sulfaphenazol, Sulfaphenazole, Sulfaphenazon, Sulfaphenylpyrazole, Sulphaphenazole
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2c3ccccc3
IUPAC-namn 4-amino-N-(2-phenylpyrazol-3-yl)benzenesulfonamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 314.36
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 314.0837 g/mol