Läs mer
Sulfaphenazole, MedChemExpress
Beskrivning
Sulfaphenazole is a specific inhibitor of CYP2C9 which blocks atherogenic and pro-inflammatory effects of linoleic acid (increase in oxidative stress and activation of AP-1) mediated by CYP2C9.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfaphenazole |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 526-08-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H14N4O2S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.11 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=CC=NN2C3=CC=CC=C3)=O |
| Visa mer |