missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfaphenazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfaphenazole |
| CAS | 526-08-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H14 N4 O2 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Benzenesulfonamide','4-amino-N-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-, Sulfanilamide','N1-(1-phenylpyrazol-5-yl)- (8CI), 1-Phenyl-5-sulfanilamidopyrazole, 2-Phenyl-3-sulfanilamidopyrazole, 3-(p-Aminobenzenesulfonamido)-2-phenylpyrazole, 5-Sulfanilamido-1-phenylpyrazole, Depocid, Depotsulfonamide, Eftolon, Firmazolo, Inamil, Isarol, Isarol V, Merian, Microtan pirazolo, N1-(1-Phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamide, Orisul, Orisulf, Paidazolo, Plisulfan, Raziosulfa, Sulfabid, Sulfaphenazol, Sulfaphenazole, Sulfaphenazon, Sulfaphenylpyrazole, Sulphaphenazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-(2-phenylpyrazol-3-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.36 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?