Läs mer
Sulfapyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7077288 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15422152
Brand: Thermo Scientific Acros 442850250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-83-2
Molekylformel C11H11N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 249.288
InChI-nyckel GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5336
ChEBI CHEBI:132842
IUPAC-namn 4-amino-N-pyridin-2-ylbensensulfonamid
LEDER C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfapyridine
Typ Sulfapyridine
Smältpunkt 190.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 0.5% max.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 249.29
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.