missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfapyridine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfapyridine-d4 |
| CAS | 1189863-86-2 |
| Molekylformel | C11 2H4 H7 N3 O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Amino-N-2-pyridinyl-d4-benzenesulfonamide, 2-Sulfanilamidopyridine-d4, 2-Sulfapyridine-d4, 4-Amino-N-2-pyridinyl-d4-benzenesulfonamide, Adiplon-d4, Coccoclase-d4, Dagenan-d4, Eubasin-d4, Eubasinum-d4, Haptocil-d4, Sulfidine-d4, Sulphapyridine-d4, Thioseptal-d4, Trianon-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)/i1D,2D,3D,8D |
| LEDER | [2H]c1nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.31 |
| Formel vikt | 253.0823 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?