Läs mer
Sulfapyridine, MedChemExpress
Beskrivning
Sulfapyridine, a major metabolite of Sulfasalazine, is a sulfonamide antibiotic agent. Sulfapyridine inhibits recombinant P. carinii dihydropteroate synthetase (DHPS) with an IC50 of 0.18 μM. Sulfapyridine has antibacterial, anti-inflammatory and anti-rheumatic activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfapyridine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 144-83-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H11N3O2S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 60 mg/mL (240.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC=C2)=O |
| Visa mer |