Läs mer
Sulfaquinoxalin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312838
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312838 1 ml
1 options
Produktkod. 30312838 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16990000AL1000
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfaquinoxaline
CAS 59-40-5
Analyt- eller komponentnamn Sulfaquinoxaline
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C14 H12 N4 O2 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin
InChI formel InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
IUPAC-namn 4-amino-N-kinoxalin-2-ylbenzensulfonamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 300.34
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 300,0681 g/mol