Läs mer
Sulfaquinoxaline-d4 (benzene-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfaquinoxaline sulfanilyl-d4 |
| CAS | 1329652-02-9 |
| Molekylformel | C14 2H4 H8 N4 O2 S |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Sulfaquinoxaline D4 (Sulfanilyl D4), 4-Amino-N-2-quinoxalinylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino-N-2-quinoxalinyl- |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9 H,15H2,(H,17,18)/i5D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-quinoxalin-2-ylbenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.3603 |
| Formel vikt | 304.0932 g/mol |
| Visa mer |