Läs mer
Sulfaquinoxaline-d4, TRC
Produktkod. 30427549
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427549 10 mg
30426977 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30427549 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68903710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1329652-02-9
Molekylformel C14 2H4 H8 N4 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 304.3603
Synonym Sulfaquinoxaline D4 (Sulfanilyl D4), 4-Amino-N-2-quinoxalinylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino-N-2-quinoxalinyl-
IUPAC-namn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-quinoxalin-2-ylbenzenesulfonamide
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfaquinoxaline sulfanilyl-d4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)/i5D,6D,7D,8D
Formel vikt 304.0932