Läs mer
Sulfaquinoxaline sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318044
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318044 1 ml
1 options
Produktkod. 30318044 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16990020AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfaquinoxaline sodium salt
CAS 967-80-6
Analyt- eller komponentnamn Sulfaquinoxaline sodium salt
Frakt skick -18°C
Molekylformel C14 H11 N4 O2 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulfaquinoxaline Sodium
InChI formel InChI=1S/C14H11N4O2S.Na/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14;/h1-9H,15H2;/q-1;+1
LEDER [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cnc3ccccc3n2
IUPAC-namn sodium;(4-aminophenyl)sulfonyl-quinoxalin-2-ylazanide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 322.32
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 322.05 g/mol