Läs mer
Sulfaquinoxaline sodium salt, MedChemExpress
Produktkod. 16468716
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16468716 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16468716 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1282A
MedChemExpress Sulfaquinoxaline sodium salt is an antimicrobial for veterinary use, with activity against a broad spectrum of Gram-negative and Gram-positive bacteria. Sulfaquinoxaline is used to prevent coccidiosis and bacterial infections.
Sulfaquinoxaline sodium salt is an antimicrobial for veterinary use, with activity against a broad spectrum of Gram-negative and Gram-positive bacteria. Sulfaquinoxaline is used to prevent coccidiosis and bacterial infections.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfaquinoxaline sodium salt
Fysisk form Solid
CAS 967-80-6
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H11N4NaO2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (310.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)([N-]C2=NC3=CC=CC=C3N=C2)=O.[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 322.32
Formel vikt 322.32
Procent renhet 98.0%