Läs mer
Sulfaquinoxaline Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfaquinoxaline sodium salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N4O2S.Na/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14;/h1-9H,15H2;/q-1;+1 |
| Formel vikt | 322.05 |
| Procent renhet | >95% |